l(-)-Mentolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
Purity: 99%
CAS No.: 2216-51-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1902293
Merck Reference: 14,5837
Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062979
Formula:
C₁₀H₂₀O Punto di ebollizione: 212…216 °C Punto di fusione: 42…45 °C Densità: 0,89 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062979 CAS Number: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Merck Index: 14,5837 |