Stampa…
Sistemi per acqua ultrapura, Synergy®
Fornitore: Merck
SYNS0HFSZ SYNS0R0UK SYNSVHFBE SYNSVHFDK SYNSVHFEU SYNSVHFFR SYNS0R0SP SYNSVHFIT SYNS0R0IT SYNSVHFGE SYNS0HFSP SYNS0HFBE SYNS0HFDK SYNS0HFEU SYNS0HFFR SYNS0R0SZ SYNS0HFIT SYNS0HFUK SYNS0R0BE SYNS0R0DK SYNS0R0EU SYNS0R0FR SYNS0R0GE SYNS0HFGE SYNSVR0SP SYNSVR0SZ SYNSVR0UK SYNSVR0GE SYNSVR0FR SYNSVR0IT SYNSVHFSP SYNSVHFSZ SYNSVHFUK SYNSVR0BE SYNSVR0DK SYNSVR0EU
171-0310EA 8850 EUR
171-0310 171-0694 171-0763 171-0695 171-0311 172-5160 171-0692 171-0312 171-0691 171-0768 171-0309 171-0088 171-0684 171-0307 172-5159 171-0693 171-0308 171-0711 171-0685 171-0686 171-0687 171-0688 171-0689 171-0767 171-0772 171-0773 171-0774 171-0770 171-0699 171-0771 171-0313 171-0314 171-0712 171-0696 171-0697 171-0698
Sistemi per acqua ultrapura, Synergy®
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Il sistema per acqua ultrapura Synergy® è ideale per laboratori con disponibilità di acqua purificata che necessitano di un sistema di fornitura POU di acqua ultrapura di alta qualità. Il sistema Synergy® è adatto per utenti che necessitano di una quantità di acqua da 2 a 20 litri al giorno. Il sistema produce acqua di tipo I da acqua pretrattata con una portata da 1 a 1,5 L/min. L'acqua prodotta è adatta alla preparazione di tamponi per cromatografia liquida, esperimenti biochimici, soluzioni isocratiche o a gradiente per analisi HPLC, terreni di coltura per analisi batteriologiche o colture cellulari e soluzioni per spettrofotometria, spettroscopia e altre tecniche analitiche.
  • Can be operated with or without remote dispenser
  • Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
  • Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
  • Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
  • Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
  • UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
  • The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
Il monitor del sistema segnala all'utente la necessità di sostituzione della cartuccia o della lampada UV (solo per modello UV). Un timer incorporato consente l'erogazione di acqua per un tempo stabilito, al termine del quale il sistema si arresta automaticamente. Questo tempo può essere impostato in modo semplice dall'utente tra 1 e 60 minuti e resta memorizzato fino alla successiva modifica.
*con BioPak finale.
Informazioni per l'ordine: SynergyPak® da completare con filtro finale Millipak® o BioPak®.