Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua, Direct-Q® 3
Fornitore: Merck
ZRQS0P3FR ZRQS0P3BE ZRQS0P3EU ZRQS0P3GE ZRQS0P3SP ZRQS0P3SZ ZRQS0P3DK ZRQSVP3EU ZRQSVP3FR ZRQSVP3GE ZRQSVP3IT ZRQSVP3SP ZRQSVP3BE ZRQSVP3UK ZRQS0R3UK ZRQSVP3SZ ZRQS0R3BE ZRQSVP3DK ZRQS0P3UK ZRQS0R3DK ZRQS0R3EU ZRQS0R3FR ZRQS0R3GE ZRQS0R3IT ZRQS0R3SP ZRQS0R3SZ ZRQSVR3UK ZRQSVR3BE ZRQSVR3DK ZRQSVR3EU ZRQSVR3FR ZRQSVR3GE ZRQSVR3IT ZRQSVR3SP ZRQSVR3SZ
171-0151EA 6120 EUR
171-0151 171-0094 171-0324 171-0152 171-0326 171-0153 171-0776 171-0327 171-0155 171-0156 171-0328 171-0329 171-0089 171-0754 171-0785 171-0157 171-0777 171-0786 171-0154 171-0778 171-0779 171-0780 171-0781 171-0782 171-0783 171-0784 171-0817 171-0809 171-0810 171-0811 171-0812 171-0813 171-0814 171-0815 171-0816
Sistemi di purificazione dell'acqua, Direct-Q® 3
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
I sistemi Direct-Q® 3 sono stati sviluppati per un uso semplice e immediato. L'acqua ultrapura di Tipo I è utilizzabile per preparazioni di tamponi per cromatografia liquida ed esperimenti di biochimica e per procedure analitiche quali spettrofotometria e spettroscopia. Per applicazioni che richiedono livelli estremamente bassi di impurità organiche, il sistema Direct-Q® 3 UV include una lampada UV con due lunghezze d'onda per la produzione di acqua con un contenuto TOC pari a <5 ppb, ideale per analisi HPLC, GC, ILC e TOC. Grazie alla cartuccia Biopak™ come filtro finale, i sistemi Direct-Q® 3 producono acqua priva di pirogeni e RNasi ad una velocità di flusso di 0,2 L/min. I sistemi Direct-Q® 3 sono ideali per i laboratori che non possono disporre di acqua pretrattata e richiedono tra 5 e 10 litri di acqua ultrapura al giorno.
Per la produzione di acqua di Tipo I e III.
  • Grazie a un timer integrato è possibile erogare acqua di Tipo I per un determinato intervallo di tempo; una volta trascorso il tempo impostato, il sistema si spegne automaticamente
  • Allarme generato in caso di improvvisa variazione nella qualità dell'acqua
  • I parametri relativi alla qualità dell'acqua (resistività, conduttività, temperatura) sono visualizzati su un display a colori
  • La manutenzione consiste esclusivamente nella sostituzione del pacchetto una o due volte l'anno
  • Serbatoio da 6 litri compatto, integrato per acqua di Tipo II; in caso di necessità di volumi quotidiani più elevati, è possibile il collegamento ad un serbatoio da 30 o 60 l
  • Le unità possono essere montate a parete o su banco (staffa per montaggio a parete necessaria)
Il dispenser remoto integrato del sistema consente all'utente di restare concentrato sul lavoro erogando acqua ultrapura dove necessario. Il dispenser remoto può essere collocato fino a due metri dal sistema Direct-Q® ed è disponibile nei modelli autoportante o montato a parete. In alternativa, i sistemi della gamma Direct-Q® sono disponibili con un dispenser integrato per l'uso sul banco di lavoro.
Qualità pura dell'acqua (Tipo III) (in normali condizioni di funzionamento):
Reiezione ionica >96%
Reiezione organica per MW>200>99%
Rimozione di batteri e particolati >99%
Reiezione ionica >96%
Reiezione organica per MW>200>99%
Rimozione di batteri e particolati >99%
Informazioni per l'ordine: con l'unità devono essere ordinati un filtro di sfiato serbatoio, un filtro Smartpak™ DQ3 e un filtro Millipak® o BioPak® finale.
Attenzione: * Acqua purificata di tipo I