Stampa…
Sistemi per acqua ultrapura, Simplicity®
Fornitore: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 7680 EUR
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Sistemi per acqua ultrapura, Simplicity®
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Il sistema di purificazione portatile dell'acqua Simplicity® può essere posizionato in qualsiasi anfratto nel laboratorio. Non richiede un montaggio specifico né collegamento all'alimentazione di acqua e produce acqua ultrapura su richiesta da acqua pretrattata (sistema Elix®, acqua distillata, deionizzata o a osmosi inversa). Il sistema Simplicity® rappresenta un'alternativa economica per laboratori che attualmente utilizzano acqua imbottigliata. L'acqua ultrapura Simplicity®, prodotta e utilizzata nel punto di uso (POU), non è soggetta alla degradazione e alla contaminazione cui è soggetta l'acqua imbottigliata. L'intuitivo display grafico a colori del sistema Simplicity® consente all'utente di visionare all'istante tutti i parametri del sistema, tra cui qualità dell'acqua, livello del serbatoio e necessità di sostituzione della cartuccia. Acqua ultrapura di tipo I per laboratori con richiesta di acqua superiore a 5 litri al giorno.
  • In caso di interruzioni durante la raccolta, viene garantita una qualità costante dell'acqua tramite ricircolo automatico
  • Montaggio semplice: è sufficiente collegare il sistema alla rete elettrica, collegare la cartuccia SimpliPak® e riempire il serbatoio rimovibile con acqua pretrattata
  • Display intuitivo
  • Il sistema aspira l'acqua da un serbatoio rimovibile, incorporato e ricaricabile
  • Manutenzione ridotta alla sostituzione di una cartuccia una o due volte l'anno, in base al valore di resistività visualizzato per l'acqua ultrapura prodotta; modulo di trattamento e filtro sostituibili senza l'ausilio di attrezzi
Il sistema Simplicity® UV comprende una lampada UV a doppia lunghezza d'onda incorporata (185 e 254 nm) per abbattere i contaminanti organici a <5 ppm, per una produzione di acqua ideale per applicazioni delicate quali HPLC, GC e analisi TOC.
Alimentazione: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Alimentazione: 100 - 230 V - 50 - 60 Hz
Informazioni per l'ordine: SimpliPak® da completare con filtro finale Millipak® o BioPak®.
Attenzione: * Con cartuccia ultrafiltrazione BioPak® come lucidatrice finale.