Stampa…
Bagnomaria con agitazione, SW22 e SW23
Fornitore: Julabo GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3220 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Bagnomaria con agitazione, SW22 e SW23
Bagni Bagni ad aqua con agitazione
I bagnomaria in acciaio inox con agitazione sono adatti per il funzionamento in continuo in assenza dell'operatore; il multidisplay luminoso a LED per la visualizzazione di 6 diversi valori di temperatura è perfettamente visibile da una parte all'altra del laboratorio. La tecnologia avanzata a microprocessore con controllo della temperatura PID previene il sovrariscaldamento oltre la temperatura di lavoro impostata e garantisce un'elevata stabilità della temperatura stessa. I campioni sensibili sono adeguatamente protetti: non appena il bagno raggiunge il valore-limite di temperatura alta o bassa, scatta un allarme acustico intermittente. Se il liquido nella vasca scende al livello minimo, il bagno si spegne completamente e scatta un allarme acustico fisso.
  • Timer elettronico per l'impostazione della durata di funzionamento da 1 a 09:59 h
  • Carrello di agitazione rimovibile, nessun contatto diretto con il liquido nella vasca
  • Interfaccia RS232 per il collegamento al PC, software di controllo EasyTemp disponibile gratuitamente
  • Protezione da funzionamento a secco / temperatura di sicurezza impostata a 130 °C
Informazioni per l'ordine: forniti senza supporti, rack e coperchio. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.