Stampa…
Bagnomaria ad ebollizione, serie SBB Aqua Plus
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 1540 EUR
462-0166 462-0170 462-0171
Bagnomaria ad ebollizione, serie SBB Aqua Plus
Bagni Bagni con bollitura
I bagnomaria a ebollizione sono progettati per un funzionamento in continuo con acqua a temperatura oltre 90 °C. Dotati di una vasca in acciaio inox con involucro esterno e di controllo analogico tramite semplice quadrante per una facile impostazione della temperatura. I bagni hanno due dispositivi di sicurezza fissi, per la protezione da sovrapressione, che possono essere reimpostati dall'utente.
  • Regolatore di energia registrabile per garantire un'azione di ebollizione costante, evitando vapore o gocciolamento eccessivi
  • Un apposito dispositivo mantiene il livello del liquido costante evitando la necessità di monitorare e rabboccare il bagnomaria
  • Il riscaldatore e i sensori di temperatura sono montati sulla base del serbatoio, protetti da un vassoio forato, per un maggiore spazio utilizzabile
  • Struttura robusta, di lunga durata e resistente alla corrosione
  • Nuovo design moderno
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Informazioni per l'ordine: Accessori da ordinare separatamente. Consultare la voce relativa ai bagni SUB Aqua Pro.
Informazioni per l'ordine: Forniti con coperchio in policarbonato ma senza anelli.
Attenzione: ** Richiesto per collocare i palloni a fondo piatto direttamente sul fondo della vasca e per una migliore convezione nel bagno.