Stampa…
Rete di vuoto locale VACUU·LAN®
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 545 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Rete di vuoto locale VACUU·LAN®
Valvole Valvole per vuoto
La rete di vuoto locale VACUU·LAN collega più stazioni di lavoro a un'unica pompa da vuoto. I vari moduli consentono di collegare praticamente tutte le applicazioni da vuoto più diffuse, come evaporatori rotanti, concentratori sotto vuoto essiccatori di gel, stufe da essiccazione e sistemi di filtro. Integrabile in mobili da laboratorio nuovi al momento del montaggio o installabile successivamente nei laboratori esistenti.
  • Configurazione individuale dei collegamenti, connessioni del vuoto idonee ai requisiti della specifica postazione di lavoro
  • Valvole di non ritorno integrate per prevenire la contaminazione incrociata, anche con un differenziale di pressione minimo
  • Produzione del vuoto in base alla domanda, attivazione e disattivazione automatica della pompa da vuoto
  • Design flessibile, facilmente adattabile al variare delle esigenze o dei collegamenti del vuoto
  • Design pratico, installazione indipendente (conduit di installazione) o montaggio a parete
VACUU.LAN VCL modules: The modules are fully assembled or pre-assembled and ready for connection. Different connecting elements enable integrated installation into newly planned laboratory furniture, subsequent installation in existing laboratories or upgrading of existing older networks. Each VCL module consists of a connecting element and a functional element.
I moduli sono completamente assemblati o preassemblati e pronti per il collegamento. Diversi elementi di collegamento consentono l'integrazione dell'installazione nei mobili da laboratorio di nuova progettazione, l'installazione successiva in laboratori già allestiti o l'aggiornamento di reti preesistenti. Ogni modulo VCL si compone di un elemento di collegamento e di un elemento funzionale.
Functional elements:
Manual adjustment module, VCL 01: With flow-adjustment diaphragm for opening and closing the vacuum line and fine-tuning the suction capacity.
Blocking/Adjustment module, VCL 02: With flow-adjustment diaphragm for fine tuning the suction capacity, combined with a ball valve for rapid opening and closing of the vacuum line; the fine tuning is retained.
Shut-off module, VCL K: With ball valve for opening and closing the vacuum line.
Manual control extraction module, VCL AR: Consisting of a manual control unit and a separate vacuum connection for installation in extractors.
Automatic control extraction module, VCL AE: Consists of an automatic control unit with a separate vacuum connection for installation in extractors and a gauge connection for connecting vacuum controller CVC 2" or VNC 1.
Automatic control module, VCL-B 10: VACU with connecting element A1, M35, for wall installation, comprising A1, B1, C3.
Automatic control module, VCL-B 11: VACU with connecting element A5, M35×1,5 comprising A5, B1, C3.
Adjustment/Shut-off/Gauge module, VCL RKM: Like VCL 02, also supplied with bourdon vacuum gauge as vacuum display for rapid reading and trend detection.
Functional element, C3B: Suction line solenoid valve, thread M35×1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.