Stampa…
Sistemi di aspirazione a vuoto VACUBOY
Fornitore: Integra
155500 155510
612-0683EA 250 EUR
612-0683 612-0684
Sistemi di aspirazione a vuoto VACUBOY
Pompe Sistemi per aspirazione a vuoto
Il pipettatore manuale è ideale per il controllo, la sicura aspirazione e l'eliminazione di qualsiasi tipo di liquido da cuvette, piastre per microtitolazione, tubetti, capsule di Petri, bottiglie per colture di cellule, bottiglie Roller, bioreattori ed altri tipici recipienti di laboratorio. È concepito in modo da consentire il suo impiego in una grande varietà di applicazioni, in combinazione con numerosi adattatori di aspirazione in acciaio inox, pipette Pasteur e sierologiche o puntali per pipette. Ogni adattatore è stato conformato specificatamente alle dimensioni ed alla geometria dei corrispondenti recipienti di laboratorio in vetro o plastica. È possibile collegare il pipettatore manuale a qualsiasi fonte di vuoto presente in laboratorio a titolo di miglioramento del sistema.
  • Utilizzo semplice e che consente di risparmiare tempo
  • Il design ergonomico assicura prestazioni di alleggerimento in occasione di estenuanti cicli a ripetizione nelle procedure di aspirazione
  • Ogni elemento che entra in contatto con il liquido è autoclavabile
  • Utilizzabile in combinazione con qualsiasi fonte di vuoto (ad es. pompe a getto d'acqua, pompe per vuoto esterne, house vacuum)
  • Vasto assortimento di adattatori monocanale o multicanali
Pipettatore manuale VACUBOY:
Strumento di base annoverante le caratteristiche tecniche sopra descritte, completo di adattatore in gomma per pipette Pasteur e adattatore monocanale in acciaio inox della lunghezza di 40 mm.
Kit per pipettatore manuale VACUBOY:
Comprende lo strumento di base come sopra descritto, un appropriato supporto, l'adattatore in gomma per pipette Pasteur, un adattatore monocanale e un adattatore a 8 canali della lunghezza di 40 mm, rispettivamente un adattatore monocanale in plastica per tips con o senza dispositivo di rilascio e un adattatore a 8 canali in plastica per tips con dispositivo di rilascio.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.