Stampa…
Sistema di aspirazione a vuoto, VACUSAFE Comfort e VACUSAFE Comfort Plus
Fornitore: Integra
158320 158300 158310
391-2094EA 2070 EUR
391-2094 181-0271 181-0270
Sistema di aspirazione a vuoto, VACUSAFE Comfort e VACUSAFE Comfort Plus
Pompe Sistemi per aspirazione a vuoto
Questo sistema viene utilizzato per aspirare, rimuovere o filtrare liquidi biologici o chimici in modo pulito e professionale. Tutte le funzioni necessarie a tale scopo sono incorporate nel design compatto. Grazie al funzionamento con un unico pulsante, il dispositivo è pronto per l'uso in ogni momento.
  • Il sistema a vuoto è sempre pronto per l'uso, rapido e semplice
  • Contribuisce a prevenire la contaminazione del laboratorio e dell'ambiente
  • Tecnologia innovativa della pompa, funzionamento ultra silenzioso
  • La pompa si spegne automaticamente una volta ottenuto il vuoto
  • Facile da trasportare, indipendente dai sistemi di alimentazione acqua e scarico
Aspirazione controllata di liquidi da contentiori per laboratorio standard quali, ad esempio, cuvette, provette, micropozzetti, capsule di Petri, flaconi a rulli. Smaltimento di scarti liquidi biologici o chimici. Filtrazione di liquidi (terreni di coltura) con l'ausilio dei sistemi di filtraggio. Design compatto e intuitivo. Monitoraggio automatico del livello per impedire tracimamenti dalla bottiglia. Due filtri idrofobici, uno all'interno e uno all'esterno dell'aspirazione della pompa, proteggono il dispositivo e l'elettronica dalla condensa. Con manopola per controllo automatico del vuoto (nel range -300...-600 mbar). Accoppiamenti rapidi resistenti agli agenti chimici (PVDF) per il collegamento di tubi. Comprende pipettatore manuale VACUBOY e adattatore in acciaio inox da 40 mm. Tutte le parti che entrano in contatto con il liquido, quali la bottiglia, il coperchio, i tubi, i connettori e il pipettatore manuale, sono autoclavabili. Doppio uso di estrema praticità: 2 pipettatori VACUBOY possono essere collegati a un'unica bottiglia VACUSAFE (è richiesto un connettore a Y).
Informazioni per l'ordine: The supplied system includes one 4 litre PP bottle (2 litre glass bottle for 181-0271) with lid and barbed tubing connections PVDF (quick couplings with Comfort Plus models), fill level sensor (Comfort Plus models only), one tubing set with filter, power supply unit, one VACUBOY hand operator and a 40 mm single-channel, stainless steel adapter. Please contact your local Avantor sales office for full details on accessories including additional VACUBOY hand operator, Y-connectors, etc.