Stampa…
Pompa ibrida per agenti chimici
Fornitore: VACUUBRAND
698561 698562
181-1516EA 5240 EUR
181-1516 181-1616
Pompa ibrida per agenti chimici
Pompe Pompe per vuoto a ventola rotante
Visualizza i codici
Specifiche
Pressione finale parziale senza valvola condensazione vapori (gas ballast) 4×10−4 mbar 4×10−4 mbar
Vuoto finale 2×10ˉ³ mbar 2×10ˉ³ mbar
Pressione finale totale con valvola condensazione vapori 1×10ˉ² mbar 1×10ˉ² mbar
Raccordo sul lato di pressione Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm
Raccordo sul lato di aspirazione Small flange DN 16 Small flange DN 16
Capacità olio min./max. (l) 0,34/0,53 l 0,34/0,53 l
Potenza in uscita del motore 0,37 kW 0,37 kW
Capacità max. della pompa 5,9/6,9 m³/h 5,9/6,9 m³/h