Stampa…
Pompe rotative XS
Fornitore: VACUUBRAND
698024 697152 697162 698122 698132 698142 697151 697161 698009 698121 698131 698141 698151
181-1990EA 2840 EUR
181-1990 181-1578 181-1648 181-1579 181-1615 181-1649 181-1608 VACU697161 181-0152 181-1613 181-1614 VACU698141 181-0249
Pompe rotative XS
Pompe Pompe per vuoto a ventola rotante
Pompe rotative a singolo e doppio stadio con pompa dell'olio integrata ed efficace valvola condensazione vapori per un'elevata resistenza ai vapori. Pompe potenti dalla struttura compatta e dal peso ridotto.
  • Ottima portata, anche in presenza di basse pressioni
  • Ottima resistenza ai vapori per acqua e solventi assicurata dall'elevata quantità di gas ballast (fino al 10% della portata), funzionamento silenzioso e buona pressione finale anche con la valvola condensazione vapori (gas ballast)
  • Spegnimento a tenuta di vuoto senza valvola di aspirazione
  • Lunghi