Stampa…
Accessori per Evaporatore rotante
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 288 EUR
531-0844 531-0843 531-1068
Accessori per Evaporatore rotante
Evaporatori Evaporatori rotanti
Sensore di temperatura vapore: Solo per Advantage e Precision
- Display per temperatura vapore.
Sensore del vuoto AUTOaccurate: Per modelli Precision con vetreria G3 e G6. Il sensore consente la regolazione automatica del vuoto per la distillazione automatica e la miscelazione del solvente.
Valvola di aspirazione per vuoto: Necessaria su tutti i modelli Hei-VAP con pompe con regolazione a valvola.
- Può essere associata ad una bottiglia di Woulff
Bottiglia di Woulff: Recupero addizionale di solvente in combinazione con il condensatore, per proteggere la valvola da vuoto e la pompa daMore Product Information