Stampa…
Sistemi a vuoto serie chimica, MD 4C NT
Fornitore: VACUUBRAND
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 5730 EUR
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Sistemi a vuoto serie chimica, MD 4C NT
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Questi sistemi a vuoto serie chimica trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni per la generazione del vuoto o il trasferimento di gas e vapori tra contenitori in laboratori di chimica e fisica, ad esempio come alternativa alle pompe a getto d'acqua e alle pompe rotative a olio. Struttura compatta, estrema silenziosità. Lunga durata, facile sostituzione di membrana e valvole. Vuoto senza olio.
  • Comprende pompe a membrana serie chimica con elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Elevata capacità di volume della pompa anche alle basse temperature
  • Valvola gas ballast standard per l'uso con condensati
  • Recupero del solvente quasi al 100% con condensatore dei vapori di scarico
  • Controllo manuale semplice
MD 4C NT:
Three-stage chemistry design diaphragm pumps are an excellent solution for continuous, oil-free pumping of corrosive gases and vapours and meet even challenging requirements. The three-stage design provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All parts of the MD 4C NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics. Well proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Due to the gas ballast valve and its very good ultimate vacuum (even with gas ballast) the MD 4C NT is also suitable for pumping condensable vapours of high boiling solvents. The NT-series features further improved performance data, easy service and superior vapour tolerance.
Modello MD 4C NT + AK +EK
Comprende una pompa a membrana per chimica MD 4C NT, montata su supporto dedicato, separatore sul lato di aspirazione (AK) come protezione dalle particelle e per la raccolta delle gocce di liquido, condensatore isolato dei vapori di scarico (EK) per un efficace recupero dei solventi a tutela dell'ambiente.
Modello MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK
Questo sistema a vuoto serie chimica consente il funzionamento simultaneo di due sistemi a vuoto con un'unica pompa da vuoto. Comprende una pompa a membrana serie chimica MD 4C, montata su supporto dedicato, separatore sul lato di aspirazione (AK) come protezione dalle particelle e per la raccolta delle gocce di liquido. Con condensatore dei vapori di scarico sul lato di pressione (EK) per un efficace recupero dei solventi a tutela dell'ambiente. Include un doppio controllo manuale e valvole di non ritorno per prevenire interferenze tra i processi.
Model MD 4CRL NT:
For applications requiring an especially high leak tightness of the pump, we recommend the MD 4CRL NT. The three-stage construction provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All major parts of the MD 4CRL NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics or a special, highly corrosion-resistant stainless steel. Well-proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Every single pump is tested for an integral leakage rate of 0,001 mbar l/s.
Model MD 4C NT + 2AK:
This chemistry vacuum system has a wide range of applications like evacuation, evaporation and pumping of gases and vapours in chemical, biological and pharmaceutical laboratories that do not require condensation of solvent vapours at the outlet. This system is well proven for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are vacuum concentrators, rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The catchpot at the outlet collects condensate, avoids condensate backflow towards the pump and reinforces the whisper-quiet operation of the pump.
MD 4C NT + AK + EK-Peltronic:
This system is ideal for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The included emission Peltronic® emission condenser performs condensation of solvent vapours without external coolant such as water or dry ice. It works electronically and uses Peltier elements as cooling system. All wetted parts are highly chemically resistant.
Informazioni per l'ordine: Model MD 4C NT + AK + EK-Peltronic is supplied without plug but two necessary UK power cords (VACU20637654 + VACU20676020) will be supplied free of charge. Model MD 4C NT + 2AK is supplied with an EU plug but a UK power cord 181-0250 will be supplied free of charge.
Attenzione: Nota: visita il nostro sito web per ulteriori dettagli sull'intera gamma di VACUUBRAND sistemi a vuoto per chimica.