Stampa…
Sistemi per vuoto, LABOPORT® SC 820 e SC 840
Fornitore: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 8800 EUR
181-3432 181-3433
Sistemi per vuoto, LABOPORT® SC 820 e SC 840
Pompe Pompe da vuoto a membrana
I sistemi modulari SC sono dotati di pompe LABOPORT anticorrosione per applicazioni chimiche aggressive. I sistemi per vuoto trovano impiego in un vasto campo di applicazione, in particolare in applicazioni di laboratorio per le quasi sia necessario un vuoto pulito e costante. Per ogni tipo di applicazione in laboratorio sono disponibili pompe per vuoto caratterizzate da prestazioni diverse, nonché numerosi componenti modulari di sistema.
  • Comprende una pompa chimica con membrana in PTFE utilizabile per applicazioni chimiche aggressive
  • Elevata resistenza a vapori e condensati
  • Recupero controllato dei solventi grazie al condensatore in mandata
  • Raccolta di eventuali particelle solide in aspirazione
  • Regolazione automatica del vuoto
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Informazioni per l'ordine: Il sistema per vuoto SC è composto da pompa a membrana con resistenza chimica, basamento, separatore (su linea di aspirazione), condensatore (su linea di pressione), controllore di vuoto con unità di comando, cablaggio e tubazioni, completamente montati.