Stampa…
Sistemi per vuoto, LABOXACT®
Fornitore: KNF
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 3850 EUR
189-0025 189-0026 189-0027
Sistemi per vuoto, LABOXACT®
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Questi sistemi per vuoto sono particolarmente adatti per il controllo dei processi in un evaporatore rotante. La configurazione brevettata a ciclo chiuso consente una distillazione delicata e alti tassi di recupero dei solventi persino a bassi punti di ebollizione.
  • Distillazione delicata grazie al sistema chiuso
  • Controllo sicuro dell'evaporazione
  • Elevato recupero dei solventi
  • Esenti da manutenzione
  • Ecologici
Informazioni per l'ordine: la fornitura del sistema per vuoto comprende pompa per vuoto con resistenza chimica, basamento, condensatore, valvola di regolazione fine, vacuometro digitale, valvola di sicurezza e valvola di ventilazione, interruttore di rete e cavo di rete.
Attenzione: Portata a pressione atmosferica