Stampa…
Sistemi per vuoto serie chimica
Fornitore: VACUUBRAND
20733000 733002 20737000
181-1048EA 4510 EUR
181-1048 181-1049 181-1074
Sistemi per vuoto serie chimica
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Modelli PC 101 NT e PC 201 NT.
  • Vuoto senza olio fino a ~1,5 e ~7 mbar
  • Comprende pompe a membrana serie chimica con elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Elevata capacità della pompa fino all'approssimarsi della pressione finale, vuoto finale ridotto
  • Elevato recupero del solvente
  • Con display analogico del vuoto e controllo manuale della portata di flusso
Sistemi per il vuoto di costo contenuto con pompa a membrana serie chimica a due o tre stadi. Il flusso può essere regolato manualmente tramite un manometro per una facile regolazione della portata e quindi anche del vuoto. Struttura compatta con separatore (AK) e condensatore di emissioni isolato (EK) per versatilità e mobilità.
Informazioni per l'ordine: il prodotto viene fornito con gruppo da vuoto serie chimica, separatore lato aspirazione, condensatore di emissioni, controllo di flusso e display del vuoto.