Stampa…
Pompe a membrana per agenti chimici, con conformità ATEX
Fornitore: VACUUBRAND
20696930 20696920 20696921 20696931 20696945 22614250
181-1151EA 12010 EUR
181-1151 181-1149 181-1150 181-1152 181-1153 VACU22614250
Pompe a membrana per agenti chimici, con conformità ATEX
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Pompe a membrana per agenti chimici
Pompe per vuoto a membrana chimica di categoria 2 (p. es. per zona 1) con conformità ATEX. Grazie alla loro elevata resistenza alle sostanze chimiche, alla mancanza di olio, all'eliminazione di superfici abrasive, nonché alla separazione ermetica del vano di aspirazione dalla zona del motore, queste pompe offrono condizioni ideali per evitare fonti di innesco. Motore incapsulato a pressione con protezione da sovracorrente e sovratemperatura integrata, ad automantenimento, per allaccio monofase diretto 230 V/60 Hz. Materiali antistatici. Resistente alle sostanze chimiche; materiali a contatto con il gas: plastiche fluorate, acciaio inox, FFKM. Valvola condensazione vapori (Gas ballast) con raccordo separato di gas inerte. Valvole di sovrapressione interne e sull'uscita. Tecnica di membrana di sicurezza con lavaggio a gas inerte e rilevamento della rottura della membrana.
Sistemi per vuoto per agenti chimici
Questi sistemi per vuoto con resistenza chimica offrono il vantaggio di una fornitura completa e praticamente pronta all'allacciamento, poiché i singoli componenti sono ottimamente combinati tra loro
Con pompe per vuoto a membrana per chimica conformi ATEX
Separatore lato aspirazione (AK), blocca le particelle e raccoglie le goccioline di liquido
Condensatore di vapori in uscita (EK) per un efficace recupero di solventi; evita la dispersione dei vapori nell'ambiente e ne consente un riutilizzo
Componenti perfettamente combinati
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
Informazioni per l'ordine: le pompe a membrana per chimica sono forniti con interruttore e cavo da 2 M (senza tappo) e manuale di istruzioni.
La sostanza chimica sistemi a vuoto sono forniti assemblati con MZ 2C Ex o MD 4C Ex pompa, il supporto della pompa, aspirazione precipitatore (AK), condensatore di emissioni (EK), interruttore e cavo da 2 m (senza spina).