Stampa…
Pompe a membrana
Fornitore: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 0 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Pompe a membrana
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Queste pompe a membrana sono meccanici pompe da vuoto che funzionano senza olio. Sono facili da usare, non utilizzare acqua e la generazione dei rifiuti né acqua né olio usato. Le pompe sono utilizzati per l'evacuazione o di pompaggio dei gas tra contenitori in chimica o fisica nei laboratori. sono estremamente versatili.
  • Disponibili in due serie: alluminio e ad alta resistenza chimica
  • Ampia selezione in termini di pressione finale e portata, ottima portata anche in presenza di pressioni basse
  • Motore esente da manutenzione, semplice sostituzione di membrane e valvole
  • Molto silenziose, vibrazioni ridotte
  • Durata operativa di membrane e valvole ottimizzata (di norma corrispondente a circa 10000 ore di funzionamento)
Serie in alluminio
Le parti a contatto con i fluidi sono realizzate, in alluminio, FPM, PE, PBT. Ampio campo di applicazione come generatori di vuoto per laboratori e per applicazioni che prevedono l'uso di gas non aggressivi quali ad es. filtrazione, degassificazione ed impregnazione sottovuoto.
Valvole in FPM dall'eccezionale durata operativa.
Alte prestazioni grazie all'elevata capacità dei cilindri in presenza di spazio morto minimo.
Doppia-membrana in FPM ottimizzata, altamente flessibile, con strati rinforzati; elevata sicurezza ed elevata durata delle membrane.
Disponibili come pompe a stadio singolo, doppio, triplo e quadruplo.
Struttura compatta.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certificazioni: Approvazione ATEX: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
Informazioni per l'ordine: la fornitura comprende la pompa completa di interruttore, cavo, spina e istruzioni per l'uso.