Stampa…
Anelli di bloccaggio per piccoli collegamenti con flangia
Fornitore: VACUUBRAND
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 27.6 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Anelli di bloccaggio per piccoli collegamenti con flangia
Morsetti Clamp per uso generico
Per il fissaggio e pressione meccanica del guarnizioni O-ring.
In alluminio o acciaio inox, antiruggine.
  • Anelli di bloccaggio in alluminio con dado ad alette per il collegamento rapido senza l'ausilio di attrezzi
  • Anelli di bloccaggio in acciaio inox per il montaggio con viti a esagono incassato; per applicazioni in cui è possibile alla corrosione, requisiti relativi a bassa emissione di gas e in particolar modo condizioni di pulizia
  • I componenti del sistema per un'ampia gamma di connessioni