Stampa…
Anello di regolazione in acciaio inossidabile
Fornitore: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 22.1 EUR
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Anello di regolazione in acciaio inossidabile
Guarnizioni Anelli di tenuta
Acciaio inox, inossidabili con anello di guarnizione in FPM
  • Utilizzabili nel campo di temperatura da −40 a +150 °C
  • Utilizzabili anche per flange riscaldabili nella tecnica di alto vuoto
  • Anello di guarnizione in FPM con basso rilascio di gas