Stampa…
Anello di regolazione esterno, PBT
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 13 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Anello di regolazione esterno, PBT
Guarnizioni Anelli di tenuta
Il serraggio mediante anelli esterni avviene sul diametro esterno della piccola flangia, l'anello di guarnizione viene pressato internamente al raggio.
  • Gli anelli di guarnizioni in NBR sono utilizzabili da circa −25 a +80 °C; gli anelli di guarnizione in FPM da  −40 a circa 150 °C
  • Con il serraggio esterno si può utilizzare lo stesso anello per 2 larghezze nominali
  • Sul lato del vuoto non vi sono fessure
PBT, con anelli di guarnizione in NBR o FPM.