Stampa…
Accessori per bagni a ultrasuoni, Elmasonic x-tra
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER
1001476 1001357 1001361 1001461 1004536
142-2227EA 0 EUR
142-2227 142-2223 142-2224 142-2226 ELMA1004536
Accessori per bagni a ultrasuoni, Elmasonic x-tra
Bagni a ultrasuoni
Gli strumenti della serie x-tra propongono due livelli di pulizia ultrasonica, Powerclean per una pulizia intensa e Softclean per una pulizia particolarmente delicata di materiali sensibili. Grazie all'impiego del nuovo acciaio resistente alla cavitazione, gli strumenti offrono una durata operativa particolarmente lunga, per i quali viene concessa una garanzia di tre anni.
  • La funzione Sweep garantisce un'ideale uniformità nella distribuzione del suono
  • Potenti grazie a sistemi oscillanti supplementari
  • Grande potenza per brevi periodi di riscaldamento, con protezione di funzionamento a secco
  • Drenaggio rapido grazie a sistema di tubature saldate
  • Pratico e maneggevole grazie alla presa di alimentazione ausiliaria