Stampa…
Soluzione detergente per bagni a ultrasuoni
Fornitore: BRANSON
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 0 EUR
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Soluzione detergente per bagni a ultrasuoni
Soluzioni detergenti Detergenti e Detersivi per Superfici
Detergente universale GP.
Rimuove impurità generali, impronte digitali, polvere, particelle di confezioni, oli leggeri e grassi da componenti utilizzati nei settori generali della produzione, officine per strumenti, applicazioni per telecomunicazione e altri dispositivi di produzione e fabbricazione dell'industria leggera.
  • privo di fosfati, non corrosivo, alcalino
Detergente per gioielli JC: privo di fosfati, non corrosivo, alcalino per la pulizia di gioielli e metalli nobili. Rimuove sporcizia generale formatasi tramite normale uso, particelle, impronte digitali, oli e ossidi. Pietre preziose e metalli nobili ritrovano velocemente e in modo sicuro la brillantezza originale.
Rimovente per ossidi OR: Miscela priva di fosfati a base di detergenti e prodotti chimici contenenti acidi. Rimuove velocemente ruggine e ossidi da tutti i tipi di metallo. Utilizzato per la pulizia e la cura di materiali ed elementi per i quali sia necessario rimuovere ossidi formatisi a causa di stoccaggio e operazioni di montaggio.
Detergente industriale IS: Detergente privo di fosfati, non corrosivo, alcalino per applicazioni ad alta prestazione nel settore industriale.