Stampa…
VWR®, Bagni di pulizia ad ultrasuoni
Fornitore: VWR Collection
142-6044EA 489 EUR
142-6044 142-6045 142-6046 142-6047
VWR®, Bagni di pulizia ad ultrasuoni
Bagni a ultrasuoni
La pulizia ad ultrasuoni penetra anche nelle aperture microscopiche per garantire una pulizia completa degli oggetti trattati. Ciò lo rende uno dei metodi di pulizia più efficaci, economici e potenti disponibili. Trova applicazione nei laboratori, nella tecnologia dentale e medica, nella microelettronica, nell'ingegneria di precisione, nella cosmetica, nell'ottica e nell'industria automobilistica.
  • Alloggiamento e vasche di pulizia in acciaio inossidabile inossidabile
  • Convertitore ad ultrasuoni PTZ ad alte prestazioni con tecnologia ceramica
  • Le vasche con capacità pari o superiore a 9,2 litri sono dotate di rubinetto di scarico
I bagni sono dotati di un generatore di ultrasuoni per carichi pesanti che garantisce che l'emissione di ultrasuoni rimanga costante, indipendentemente dalla temperatura del bagno, dal livello di riempimento e dal materiale detergente. Questa caratteristica garantisce risultati di pulizia coerenti e riproducibili. Il 'Frequency Sweeping', una modulazione di frequenza dell'emissione ultrasonica generata, impedisce la formazione di 'onde stazionarie' e garantisce una distribuzione estremamente omogenea dell'energia nel bagno di pulizia.
Tutti i modelli sono dotati di timer. La versione analogica è dotata di timer meccanico fino ad un massimo di 15 minuti. Hanno anche una funzione ultrasonica regolabile dal 10 al 100% della potenza effettiva. In questo modo l'energia può essere adattata con precisione agli oggetti da pulire.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certificazioni: Tutti i modelli sono conformi agli standard europei in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica.
Informazioni per l' accessorio: Cestelli e coperchi per posizionamento bicchieri: Acciaio inossidabile e antiruggine. I bicchieri e le provette da pulire non devono mai poggiare direttamente sul fondo della vasca in quanto non beneficeranno completamente dell'azione pulente. I cestelli ad immersione posizionano correttamente gli articoli da pulire nella vasca ed evitano che il fondo della vasca si graffi. I bicchieri per la pulizia di oggetti più piccoli o per lavorare con soluzioni aggressive possono essere montati su coperchi di posizionamento.