Stampa…
Accessories for Turbiquant®
Fornitore: Merck
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
1.18336.0001EA 366 EUR
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
Accessories for Turbiquant®
Torbidimetri
In addition to spare cuvettes and light sources, the pour and flow cells have been developed to improve efficiency. The pour through assembly provides a single one-time cuvette alignment and simplified rinsing.
Il dispositivo 'flow-through', disponibile per i modelli Turbiquant 3000 T/3000 IR, permette invece di effettuare rilevamenti in continuo e di inviare i dati a una stampante o a un PC.