Stampa…
Fotometri portatili, serie pHotoFlex®
Fornitore: WTW
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2350 EUR
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Fotometri portatili, serie pHotoFlex®
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Serie di fotometri portatili pratici e robusti, adatti per un'ampia gamma di applicazioni di fotometria, torbidità e pH nei settori del monitoraggio ambientale, del trattamento delle acque, del vino e delle bevande e del controllo di processo.
  • Guida per l'utente tramite display per la massima facilità di utilizzo senza manuale
  • Misurazione del pH integrata con compensazione automatica della temperatura (tranne il modello STD)
  • Funzionamento a batteria con quattro batterie AA per circa 3000 misurazioni
LabStation trasforma gli strumenti pHotoFlex o pHotoFlex Turb in un piccolo strumento da laboratorio e comprende una batteria ricaricabile (RB Flex) e il pacchetto software LSdata. Supporta la configurazione delle misurazioni di routine tramite codice a barre e l'esecuzione senza regolazione dello zero, semplificando l'immissione dei metodi definiti dall'utente tramite PC. Per il collegamento di LabStation a un PC è richiesto a un cavo AK.
A LabStation, that upgrades either the pHotoFlex® or pHotoFlex® Turb instruments into a small laboratory instrument, comprises a rechargeable battery pack (RB Flex) and LSdata software package.  Routine measurements can be set via bar code and carried out without zero adjusting and therefore input of user-defined methods through the PC is simplified.  For connection of the LabStation to a PC, an AK cable is required.
Certificazioni: Misurazione della torbidità con sorgente luminosa a infrarossi a norma DIN 27027/ISO 7027 per pHotoFlex Turb.
Informazioni per l'ordine: Includes the photometer with pH in a field case and tray to hold instruments and accessories. The set includes the photometer with integrated turbidity and pH functions in a field case with appropriate accessories.