Stampa…
Torbidimetri portatili, serie Turb® 355
Fornitore: WTW
600311
705-0712EA 2092 EUR
705-0712
Torbidimetri portatili, serie Turb® 355
Torbidimetri
I Turb® 355 offrono all'utente la possibilità di eseguire misurazioni nefelometriche a luce diffusa a 90° con una sorgente luminosa a IR o bianca al tungsteno.
  • Autonomia della batteria per più di 1500 misurazioni
  • Alloggiamento impermeabile, semplice da utilizzare
  • Robusta valigetta di trasporto per usi sul campo
Utilizzati generalmente per analisi immediate sul campo spesso per misurazioni di controllo in processi.
The Turb 430 Series offers portable meters, with lab option via LabStation, for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control. They fullfill AQA requirements for data evaluation by offering calibration interval setting and GLP-compliant data export to a PC with LSdata software option. The meters measure scattered light charateristics according to the European Pharmacopoeia 5.0. Both instruments provide accurate and precise measurements at low range, eg in drinking water, without any problems.
Informazioni per l'ordine: Strumento fornito con valigetta di trasporto, tre standard di calibrazione (0,02 ; 10 ; 1000 NTU), due cuvette vuote, salviette detergenti e quatri batterie.