Stampa…
Cronometro meccanico Amigo
Fornitore: HANHART
141.0134-00 141.6434-00
609-1241EA 133 EUR
609-1241 609-0147
Cronometro meccanico Amigo
Timer Cronometri analogici
Mechanical stopwatches with ABS casing.
  • Sweep di 60 secondi, per ¹/₅ s
  • Tre pulsanti di comando colorati: avvio, arresto e resettaggio
  • Avvolgitore sulla parte posteriore
  • Custodia in ABS antiurto nero con cordone