Stampa…
Termometro digitale di alta precisione, testo 735
Fornitore: TESTO
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR
620-1242 620-1206
Termometro digitale di alta precisione, testo 735
Termometri Termometri digitali
Lo strumento di misurazione, robusto e compatto, dispone di una presa per sonde ad alta precisione PT100 e due prese per sonde termocoppia ad azione rapida. Possibilità di visualizzare le letture di un massimo di tre sonde di temperatura aggiuntive; trasmissione dati senza fili, ovvero via radio.
  • Software PC per archiviazione, analisi e documentazione dei dati (incluso)
  • Visualizzazione, salvataggio e stampa dei valori Delta T, temperature minima/massima e valore medio
  • Sonda: PT100 + 2 collegamenti TC + sonde radio opzionali
Senza fili, con memoriaMore Product Information