Stampa…
Termometro a sonda HACCP, testo 106
Fornitore: TESTO
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 63 EUR
620-2358 620-3055
Termometro a sonda HACCP, testo 106
Termometri Termometri digitali
Questo termometro è caratterizzato da una punta di misurazione sottile e robusta, particolarmente adatta per un rapido monitoraggio della temperatura e ispezione di alimenti in alberghi, cucine e supermercati. Questa speciale sonda per alimenti crea fori di penetrazione pressoché invisibili.
  • Soglia impostata manualmente dall'utente
  • Allarme acustico e visivo al superamento dei limiti
  • Riconoscimento automatico del valore finale: funzione „HOLD“
Sonda (Lר: 55×3 mm)
Informazioni per l'ordine: fornito con cappuccio di protezione della sonda e batteria da 3 volt.