Stampa…
Termometro a sonda, testo 105
Fornitore: TESTO
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 112 EUR
620-0172 620-2604
Termometro a sonda, testo 105
Termometri Termometri digitali
Robusto termometro per alimenti con punte di misurazione intercambiabili adatto per misurazioni di controllo nell'industria alimentare e mattatoi, ambienti di conservazione refrigerati e durante il trasporto.
  • Valori limite definiti dall'utente
  • Allarme visivo o acustico
  • Illuminazione del display incorporata
Interchangeable NTC probe (100 mm).
W×D×H: 145×38×195 mm
Peso: 139 g
Informazioni per l'ordine: Con puntale di misurazione standard e batteria. Sonde separate disponibili su richiesta.