Stampa…
Aste di agitazione a turbina
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 114 EUR
441-1227 441-1228
Aste di agitazione a turbina
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox.
  • Per la gasificazione dei liquidi
  • Adatte per l'agitazione dei liquidi a viscosità medio-alta
  • Flusso radiale