Stampa…
Aste di agitazione dissolvente
Fornitore: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 324 EUR
441-2951 441-2953 441-2954
Aste di agitazione dissolvente
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto e dal basso. Turbolenza elevata, forze di taglio elevate.
  • Ideali per l'agitazione di liquidi a velocità medio-alta
  • Flusso radiale