Stampa…
Aste di agitazione a paletta
Fornitore: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 723 EUR
441-2944 441-2942 441-2943
Aste di agitazione a paletta
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox. Agitazione delicata, turbolenza minima.
  • Ideali per l'agitazione di liquidi a velocità medio-bassa
  • Flusso tangenziale