Stampa…
Aste di agitazione ad ancora
Fornitore: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 464 EUR
441-2931 441-2932 441-2934
Aste di agitazione ad ancora
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox. Ridotti depositi sulle pareti del recipiente, Reazioni polimeriche,ripartizione omogenea di elevate concentrazioni minerali nei liquidi. Elevata velocità di taglio nell'area periferica.
  • Ideali per l'agitazione di liquidi alle basse velocità
  • Adatte per l'agitazione di liquidi a viscosità medio-alta
  • Flusso tangenziale