Stampa…
Aste di agitazione a turbina
Fornitore: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 246 EUR
441-2921 441-2922 441-2923
Aste di agitazione a turbina
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto. Ridotte forze di taglio.
  • Ideali per l'agitazione di liquidi a velocità medio-alta
  • Flusso assiale