Stampa…
Overhead stirrer tools, 3-blade stirrers
Fornitore: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 365 EUR
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Overhead stirrer tools, 3-blade stirrers
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox (eccetto il modello 441-2125, rivestito in PTFE). Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto verso il basso. Forze di taglio ridotte.
  • Ideale per l'agitazione di liquidi a velocità medio-alta