Stampa…
Aste di agitazione elicoidale, a 4 pale
Fornitore: IKA
0739000 0741000 0741300 741000
441-2904EA 786 EUR
441-2904 441-2901 441-2903 PB19055
Aste di agitazione elicoidale, a 4 pale
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
In acciaio inox. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto verso il basso. Presenza localizzata di forze di taglio.
  • Per velocità di agitazione medio-alte
  • Ideale per l'agitazione di liquidi a bassa-media viscosità
  • Flusso assiale