Stampa…
Palette di agitazione, in polipropilene
Fornitore: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 30.2 EUR
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Palette di agitazione, in polipropilene
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
Le lame sono in PP, fissate a un'asta in acciaio rivestita in PP.
  • Autoclavabili
  • Buona resistenza chimica