Stampa…
VWR®, Aste di agitazione
Fornitore: VWR Collection
441-0253EA 52 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Aste di agitazione
Dispositivi agitatori Aste per agitatori
In PTFE. Utilizzabili anche come bacchette di agitazione. Chimicamente inerti. La superficie liscia riduce il rischio di contaminazione e facilita la pulizia, oltre ad evitare di graffiare i recipienti.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistente a temperature da −200 a 280 °C
Informazioni per l'ordine: Pale di agitazione da ordinare separatamente.