Stampa…
Pale di agitazione
Fornitore: COWIE
002.052.1 002.076.1 002.090.1
441-9561EA 5 EUR
441-9561 441-9562 441-9563
Pale di agitazione
Dispositivi agitatori Lame per agitatori
In PTFE. Compatibili con aste di agitazione in PTFE; diametro foro: 6,5 mm; spessore: 3,2 mm. Inerti, antigraffio. La superficie liscia riduce il rischio di contaminazioni e facilita la pulizia.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti, adatte all'uso con temperature molto basse o molto elevate (da -200 a +280 °C)