Stampa…
Agitatori magnetici, Variomag Maxi Direct
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 702 EUR
442-3132 HPLT50119115
Agitatori magnetici, Variomag Maxi Direct
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatore magnetico con impostazioni di potenza preselezionabili, che ottimizzano l'efficienza dell'agitazione per diversi volumi di liquido, riducendo al minimo l'emissione di calore.
  • Design compatto e duraturo
  • A prova di usura e senza manutenzione, dal momento che le unità non presentano parti mobili quali motori, cinghie o cuscinetti meccanici
  • Funzionamento sicuro a bassa tensione; avviamento automatico per un'accelerazione sicura dell'agitatore
  • Funzione di memoria per le ultime impostazioni utilizzate, anche quando il dispositivo resta scollegato a lungo dall'alimentazione
  • Idonei per soluzioni ad alta viscosità
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 40050: IP 64