Stampa…
Multi-position magnetic stirrers, Variomag Biosystem
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50118919 50118915 50118918 50119113 50119114 50118917
HPLT50118919EA 1530 EUR
HPLT50118919 HPLT50118915 HPLT50118918 HPLT50119113 HPLT50119114 HPLT50118917
Multi-position magnetic stirrers, Variomag Biosystem
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici, multiposizione
Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture broths, micro-carrier cultures and cell suspensions. Units provide slow and even stirring to protect cultures.
  • Rugged construction with hermetically sealed stainless steel housing, units resist agressive media and can be cleaned under running water
  • Biosystem stirrers generate little to no heat so cultures can be gently stirred, avoiding potential thermal damage
  • Automatic start up for safe stirrer acceleration
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello Biosystem Biosystem 4
Numero di posizioni di agitazione 1 4; 185 mm between each
Environmentally Preferable
Capacità di agitazione max. H₂O 20 L 5 L×4
Capacità di agitazione max. per agitatore H₂O 20000 ml 5000 ml
Intervallo di velocità 5 - 120 min⁻¹ 5 - 120 min⁻¹
Materiale della piastra Acciaio inox Acciaio inox
Dimensioni della piastra 180×180 mm 330×330 mm
L×P×A 180×180×60 mm 330×330×60 mm
Peso 3,4 kg 9,4 kg