Stampa…
VWR® VHP-C, Piastre riscaldanti
Fornitore: VWR Collection
453-0050EA 559 EUR
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Piastre riscaldanti
Termostati Piastre riscaldanti
Piastre riscaldanti compatte con superficie in ceramica resistente alle aggressioni chimiche e meccaniche. Il pannello di comando rialzato riduce al minimo il contatto con eventuali fuoriuscite e permette una facile lettura e regolazione della temperatura. Display digitale per la visualizzazione dei codici di errore e indicatore di calore residuo a piastra spenta.
  • I modelli VHP-C7 sono utilizzabili con il termometro a contatto VT-5 (442-0573), che consente un controllo preciso della temperatura
  • Il circuito di sicurezza determina l'autospegnimento del