Stampa…
Agitatore magnetico con piastra riscaldante, MR Hei-Tec
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-30000-02 505-30000-04 505-30080-04 505-30080-03
442-1359EA 760 EUR
442-1359 442-1360 HEID505-30080-04 HEID505-30080-03
Agitatore magnetico con piastra riscaldante, MR Hei-Tec
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatore magnetico con piastra riscaldante con controllo elettronico della temperatura e display digitale per la visualizzazione della temperatura e della velocità nominali. La piastra in silumin rivestito in ceramica offre conduzione e distribuzione del calore eccellenti ed è estremamente resistente a graffi e prodotti chimici. Un circuito di sicurezza indipendente interrompe il riscaldamento se la temperatura nominale della piastra riscaldante supera i 25 °C. Limitazione della corrente elettronica a protezione del motore. Garanzia TRIAC di lunga durata.
  • Display digitale per la visualizzazione della temperatura e della velocità
  • Circuito di comando di massima sicurezza e interruzione dell'alimentazione della piastra riscaldante grazie a due sensori di temperatura indipendenti
  • Connettore per controllo elettronico della temperatura (tramite sonda PT1000 opzionale)
  • Temperatura max. terreno: 250 °C; precisione di controllo della temperatura con sonda PT1000 opzionale: ±1 °C
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 32.