Stampa…
Termometri elettronico a contatto, ETS-D5/ETS-D6
Fornitore: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 477 EUR
620-8108 620-8109
Termometri elettronico a contatto, ETS-D5/ETS-D6
Termometri Termometri digitali
Garantisce un perfetto controllo della temperatura senza superare la temperatura impostata, anche in caso di riscaldamento rapido. Con controllo PID ottimizzato e funzione "RESET". Adatto per l'uso con tutti gli agitatori magnetici con isolamento per termometro a contatto a norma DIN 12878, Classe 2 (ad es. IKA®, Heidolph e Corning con adattatore AD-C1).
  • Tre modalità di funzionamento per una regolazione ottimale del metodo di lavoro
  • Modalità operativa A: adatta per il funzionamento con parametri variabili (da −50 a +450 °C). Temperatura di sicurezza regolabile
  • Modalità di funzionamento B: adatta per il funzionamento in serie in condizioni uniformi
  • Modalità di funzionamento C: adatta per il funzionamenti non presidiati
  • Tutti i valori richiamabili dalla memoria. Protezione contro regolazioni improprie o accidentali
ETS-D6 has an integrated pH measuring instrument, it is ideal for use with all magnetic stirrers with contact thermometer bushing according to DIN 12878, class 2 (e.g. IKA, Heidolph, and Corning with adapter AD-C1). It ensures perfect temperature control without overshooting the set temperature, even when heating is quick.
Operating temperature and humidity:
0...60 °C
≤80% RH
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54.
Informazioni per l'ordine: Supplied with stainless steel sensor. ETS-D6 is supplied without pH electrode. A wide range of accessories are available; please order these separately.
Attenzione: * più tolleranza sensore PT1000 DIN IEC 751 classe A