Stampa…
Spettrofotometri UV/Vis, U-2900 e U-2910
Fornitore: VWR Collection
2J1-0003
634-0718EA 10180 EUR
634-0718
Spettrofotometri UV/Vis, U-2900 e U-2910
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Spettrofotometri affidabili e di precisione per l'uso in diverse applicazioni tra cui l'ambito biotecnologico, di sviluppo di materiali e controllo della qualità.
  • Risoluzione elevata conforme agli standard della Farmacopea europea
  • Ottiche stabili e reticolo di diffrazione concavo/stigmatico per misurazioni senza aberrazioni
  • Scansione full range con gamma di velocità di scansione selezionabile
Il modello U-2900 consente all'operatore di immettere i dati e leggere i risultati in modo diretto. Può essere controllato dall'esterno da un PC con il programma UV Solutions (opzionale). L'U-2910 è stato progettato per il controllo solo tramite PC.
The U-2910 is designed for PC control only.