Setacci con tracciabilità a standard NIST
Fornitore: WHITEHOUSE
Esclusivo metodo a microsfere per la calibrazione del setaccio applicabile a tutti i setacci da 20 a 3350 µm.
- Analisi del metodo per oltre l'80% della superficie del setaccio
- Risultati indipendenti dal metodo di agitazione del setaccio
- Non è necessario spedire fuori sede i setacci per la calibrazione
- Tempo di calibrazione tipico pari a 1 minuto
- Le bottiglie monodose eliminano l'influenza dell'operatore
Precisioni e ripetibilità superiori a 1 µm.
Certificazioni: Dimensioni di apertura medie tracciabili a standard NIST e NPL.