Stampa…
Accessori per setacci
Fornitore: Retsch GmbH
32.354.0001 32.354.0004 32.902.0001 32.050.0001 32.354.0002 32.365.0001 32.902.0002
510-1983EA 60.1 EUR
510-1983 411-3317 510-1982 510-1785 510-1786 510-1787 510-1788
Accessori per setacci
Setacci Setacci per analisi
Questi accessori sono pensati per i prodotti difficili da separare e impossibili da sottoporre al setacciamento a umido.