Stampa…
Agitatori vortex combinati con centrifuga, PCV-2400 / PCV-6000
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 484 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Agitatori vortex combinati con centrifuga, PCV-2400 / PCV-6000
Centrifughe Microcentrifughe
I modelli Combi-spin (PCV-2400) e Multi-spin (PCV-6000) offrono un mezzo semplice ed efficace per svolgere una sequenza di rotazione/miscelazione/rotazione per microprovette da 0,5, 1,5 e 2,0 ml e strip da 0,2 ml. Sono inoltre utilizzabili per applicazioni indipendenti di centrifugazione e miscelazione a vortice. Combi-spin e Multi-spin facilitano il processo di preparazione dei campioni per numerose procedure, tra cui PCR, gel per elettroforesi e reazioni con enzimi di restrizione.
Il Combi-spin™ consente di miscelare una singola provetta e centrifugare più provette.
- Agitatore vortex combinato con centrifuga a velocità fissa
- Funzionamento a ciclo breve o continuo
Il modello Multi-spin™ consente di concatenare le fasi di centrifuga e miscelazione di più provette.
- Velocità di miscelazione a vortice regolabile in tre livelli: delicata, media, energica, miscelazione temporizzata: 1...20 s
- Le fasi di centrifuga e miscelazione consecutive possono essere collegate in una sequenza ripetibile fino a 999 volte
- Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C
Informazioni per l'ordine: Forniti con due rotori intercambiabili per: 12 microprovette da 1,5/2,0 ml e 12 microprovette da 0,5 ml più 12 da 0,2 ml. Sono disponibili altri rotori con configurazioni diverse, da ordinare separatamente.